Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Descripción
- Tubos capilares
- Disponibles en una gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1,15 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,55 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del punto de fusión |
| Estilo del tubo | Un extremo cerrado |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Tipo | Tubo capilar |