Learn More
Canrenoic acid potassium salt, 98+%, Thermo Scientific™
66.40€ - 607.00€
| CAS | 2181-04-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H19IN2S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.40 |
| Número MDL | MFCD05662375 |
| Clave InChI | XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide |
| PubChem CID | 6504364 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
| SMILES | CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15443999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.03 |
1g |
66.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15453999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.06 |
5g |
167.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15463999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.14 |
25g |
607.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 2181-04-6 | |
| 466.40 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| 6504364 | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| C19H19IN2S2 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
Especificaciones
| Canrenoic acid potassium salt | |
| C19H19IN2S2 | |
| 14,1750 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide | |
| 6504364 | |
| ≥98% |
| 2181-04-6 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] | |
| 466.40 | |
| 396.58 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 218-554-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TU3500000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures