Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske
Código de producto. 10604182 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante aproximada:
0,004K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante aproximada Tamaño de la unidad
10604182 0,004K cada uno
1 options
Código de producto. 10604182 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285403712
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro de rutina SI Analytics™ Cannon-Fenske incluye tres marcas de anillo que solo se pueden comprobar mediante mediciones manuale
  • Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, medición manual de líquidos opacos, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Calibrado
  • Con constantes
  • Para mediciones automáticas
  • Cantidad de llenado: de 7 a 10 ml
  • Longitud total de 245mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 0,8 a 3,2 cSt
Calibrated Sí
Descripción 245mm de longitud
Constante aproximada 0,004K
Números ASTM D 2515
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, BS 188
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Mediciones manuales y automáticas
Tamaño 0,44mm de diámetro
Volumen (métrico) De 7 a 10 ml