Learn More
MP Biomedicals™ Cerradura de leva
Código de producto. 16309225 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos FastPrep-24™ 5G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16309225 Instrumentos FastPrep-24™ 5G cada uno
1 options
Código de producto. 16309225 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116005588
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cam Lock es un sistema de bloqueo para FastPrep-24™ Instrumentos 5G.
Inspirado en el mecanismo de liberación rápida de neumáticos de bicicleta, este mecanismo familiar permite:
  • Intercambio rápido de muestras
  • Agarre fuerte
  • Fuerza de sujeción uniforme
  • Facilidad de uso
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep-24™ 5G
Cantidad de embalaje 1 Pk.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.