Learn More
Fisherbrand™ Sondas de repuesto calibradas para termómetros de registro de datos con Ethernet Traceable™
Código de producto. 16546820 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sonda de frasco
Sonda de termómetro
Para utilizar con (equipo):
Termómetro 6600FS
Termómetro 6601FS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
16546820 Sonda de frasco Termómetro 6600FS cada uno
16556820 Sonda de termómetro Termómetro 6601FS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16546820
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las Sondas de repuesto le permiten ahorrar tiempo y dinero simplemente con el reemplazo de las sondas que estén dañadas o por calibrar.
  • No es necesario enviar el termómetro para recalibrarlo – simplemente reemplace la sonda recalibrada
  • Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable NIST incluida
Especificaciones
Relleno del frasco Glicol
Tamaño del frasco 5 ml
Certificaciones/conformidad NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Medición de la temperatura
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud total (imperial) 125 pulg
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud total (métrico) 317,5 cm
Material Plástico ABS
Relleno del termómetro Relleno de glicol
Tipo de producto Sonda de frasco
Descripción Sonda de botella de repuesto con calibración
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Termómetro 6600FS
Exactitud ±0,10 °C