Learn More
Caframo™ Agitador de varilla Petite
Description
- Tamaño increíblemente compacto de 50 mm x 100 mm
- Admite volúmenes de hasta 2 l
- Velocidades de 2500 rpm
- Características AutoStart
- Incluye: motor de agitador de varilla, abrazadera integral, pinza de acero inoxidable, fuente de alimentación externa, cable de alimentación conectado a tierra, soporte, hojas de mezcla radiales y axiales, eje de mezcla, manual en cuatro idiomas (inglés, francés, español y alemán) y tres años de garantía.
Certifications
UL y CSA
Warranty
3 años
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 50 a 2500 rpm |
| Capacidad | 2 L |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 120/230 V (deben utilizar la fuente de alimentación Caframo) |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,24 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 6 mm |
| Altura (imperial) | 5,1 in |
| Altura (métrico) | 12.9 cm |
| Longitud (imperial) | 6,2 in |
| Longitud (métrico) | 15.7 cm |
| Show More |