Learn More
Fisherbrand™ Cable para electrodo con cabezal S7 o S8
Código de producto. 11756398 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11756398 DIN cada uno
1 options
Código de producto. 11756398
El accesorio de cable para electrodos con cabezal S7 o S8 es ideal para medir el pH en muchos entornos científicos y de laboratorio.
  • Conector coaxial para conector DIN 19262
  • Para electrodos combinados
  • Conector DIN con cable S7, 3 m
  • Knick, WTW, Polymetron, Schott, Sidel
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Para utilizar con (equipo) Electrodos con cabeza S7 o S8
Tipo Accesorio de cable
Longitud del cable (métrico) 3 m