Descripción
- Conector de tipo banana de 2 mm
- Cable de 1 m S7/tipo banana de 2 mm
- Orion, Beckman, Corning, Sargent
- Para electrodos de referencia de 1 m de longitud
- La conexión de la cabeza de rosca de los electrodos de pH, redox o iónicos está asegurada por un cabezal S7 o S8 estándar
- Para conectar el electrodo al medidor de pH, utilice un cable coaxial antiestático con el enchufe correcto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable coaxial |
| Descripción | Cable coaxial para electrodo con cabezal S7 o S8 |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezal de electrodo S7 o S8 |
| Tipo | Cable |