Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 374
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 374
Code produit. 15670725| Code produit. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15680725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15690725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 15610735 | 0,315 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17963511 | 0,315 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15620735 | 5/16 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15680735 | 0,375 in, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 13499698 | 3/8 pulg, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | paquete de 5 |
| 15670735 | 0,375 in, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15630735 | 0,375 in, 9,5 mm | 30 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600745 | (7/16 in), 11,2 mm | 21 psi (a 19 °C) | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15610745 | (7/16 in), 11,2 mm | 21 psi (a 19 °C) | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15680745 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690745 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 17983421 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15650745 | 0,5 in, 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670745 | 0,5 in, 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15640745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 15620755 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17963421 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17903501 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15650755 | 0,625 in, 15,9 mm | 20 psi (a 19 °C) | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15660755 | 0,625 in, 15,9 mm | 20 psi (a 19 °C) | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15670755 | 11/16 in, 17,4 mm | 22 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993511 | 0,75 in, 19,05 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610765 | 0,75 in, 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 15620765 | 0,75 in, 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15630765 | 0,875 in, 22,2 mm | 14 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15640765 | 1 in, 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15650765 | 1,125 in, 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650725 | 1,375 in, 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660725 | 1,5 in, 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1 | 109.97€ / 15 metros |
| 8 | 99.00€ / 15 metros |
Usar código promocional 27997
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Description
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
- Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
- Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
- Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
- Permanece flexible de -45 °C a 135 °C (-50 °F a 275 °F)
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
- C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
- Desconexiones de sellado aséptico
- Conexiones de soldadura aséptica
- Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
- Ensamblajes de un solo uso
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 0,062 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Elongación | 915 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 25 psi (a 19 °C) |
| Tipo de producto | Tubos |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.