Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 374
Código de producto. 15630735
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm
0,315 in, 8,0 mm
5/16 in, 8,0 mm
0,375 in, 9,5 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
(7/16 in), 11,2 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,563 in, 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 in, 17,4 mm
0,75 in, 19,05 mm
0,75 in, 19,1 mm
0,75 in, 19,1 mm
0,875 in, 22,2 mm
1 in, 25,4 mm
1,125 in, 28,3 mm
1,375 in, 34,9 mm
1,5 in, 38,1 mm
Presión máxima:
1190 psi
12 psi (a 19 °C)
14 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
18 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
21 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
25 psi (a 19 °C)
30 psi (a 19 °C)
31 psi (a 19 °C)
Longitud global (métrico):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61,0 m
61 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
paquete de 5
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15630735 0,375 in, 9,5 mm 30 psi (a 19 °C) 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670725 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 15,24 m 1,6 mm 15 metros
15680725 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15690725 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 762,0 m 1,6 mm 762 metros
15610735 0,315 in, 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
17963511 0,315 in, 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15620735 5/16 in, 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15680735 0,375 in, 9,5 mm 16 psi (a 19 °C) 304,8 m 1,6 mm 305 metros
13499698 3/8 pulg, 9,5 mm 16 psi (a 19 °C) 15,2 m 1,6 mm paquete de 5
15670735 0,375 in, 9,5 mm 16 psi (a 19 °C) 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15600745 (7/16 in), 11,2 mm 21 psi (a 19 °C) 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15610745 (7/16 in), 11,2 mm 21 psi (a 19 °C) 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15680745 0,5 in, 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15690745 0,5 in, 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
17983421 0,5 in, 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15650745 0,5 in, 12,7 mm 20 psi (a 19 °C) 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670745 0,5 in, 12,7 mm 20 psi (a 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620745 0,5 in, 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630745 0,5 in, 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15640745 0,5 in, 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 152,4 m 3,2 mm 152 metros
15620755 0,563 in, 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
17963421 0,563 in, 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
17903501 0,563 in, 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15650755 0,625 in, 15,9 mm 20 psi (a 19 °C) 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15660755 0,625 in, 15,9 mm 20 psi (a 19 °C) 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15670755 11/16 in, 17,4 mm 22 psi (a 19 °C) 15,2 m 2,4 mm 15 metros
17993511 0,75 in, 19,05 mm 16 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15610765 0,75 in, 19,1 mm 16 psi (a 19 °C) 27,4 m 3,2 mm 27 metros
15620765 0,75 in, 19,1 mm 16 psi (a 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15630765 0,875 in, 22,2 mm 14 psi (a 19 °C) 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15640765 1 in, 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15650765 1,125 in, 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650725 1,375 in, 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660725 1,5 in, 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Código de producto. 15630735 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor 3741883
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
translúcido biofarmacéutico C-Flex™ Los tubos 374 TPE están diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos.
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
  • Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
  • Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
  • Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
  • Permanece flexible de -45 °C a 135 °C (-50 °F a 275 °F)
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
  • C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
  • Desconexiones de sellado aséptico
  • Conexiones de soldadura aséptica
  • Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
  • Ensamblajes de un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ISO 10993, EP
Descripción 150 pies
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 16 in)
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 0,375 in, 9,5 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 0,094 in
Grosor (métrico) 2,4 mm
Elongación 915 %
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 30 psi (a 19 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos