Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 374
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 374
Código de producto. 15600745| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15600745 | (7/16 in), 11,2 mm | 21 psi (a 19 °C) | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15670725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15680725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15690725 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 15610735 | 0,315 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17963511 | 0,315 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15620735 | 5/16 in, 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15680735 | 0,375 in, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 13499698 | 3/8 pulg, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | paquete de 5 |
| 15670735 | 0,375 in, 9,5 mm | 16 psi (a 19 °C) | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15630735 | 0,375 in, 9,5 mm | 30 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15610745 | (7/16 in), 11,2 mm | 21 psi (a 19 °C) | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15680745 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690745 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 17983421 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15650745 | 0,5 in, 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670745 | 0,5 in, 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15640745 | 0,5 in, 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 15620755 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17963421 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17903501 | 0,563 in, 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15650755 | 0,625 in, 15,9 mm | 20 psi (a 19 °C) | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15660755 | 0,625 in, 15,9 mm | 20 psi (a 19 °C) | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15670755 | 11/16 in, 17,4 mm | 22 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993511 | 0,75 in, 19,05 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610765 | 0,75 in, 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 15620765 | 0,75 in, 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15630765 | 0,875 in, 22,2 mm | 14 psi (a 19 °C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15640765 | 1 in, 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15650765 | 1,125 in, 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650725 | 1,375 in, 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660725 | 1,5 in, 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
-
1099.31€
507.63€ / 91 metros
Ahorro 591.68€
53% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Descripción
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
- Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
- Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
- Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
- Permanece flexible de -45 °C a 135 °C (-50 °F a 275 °F)
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
- C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
- Desconexiones de sellado aséptico
- Conexiones de soldadura aséptica
- Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
- Ensamblajes de un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | (7/16 in), 11,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 300 pies |
| Longitud global (métrico) | 91,4 m |
| Grosor (imperial) | 0,094 in |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Elongación | 915 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 21 psi (a 19 °C) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Tipo de producto | Tubos |
| Mostrar más Mostrar menos |