Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 082
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 082
Código de producto. 15650685| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15650685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15660685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15670685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17973421 | 0,315 in, 8 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15690685 | 5/16 in, 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15600695 | 5/16 in, 8,0 mm | 1106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15610695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15640695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15670695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15690695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15660695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 15650695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923571 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15660705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15630705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15670705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15610705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15650705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17933511 | 0,563 in, 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17983511 | 0,563 in, 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15600715 | 0,563 in, 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15620715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15640715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15650715 | 11/16 in, 17,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680715 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690715 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 17943421 | 0,752 in, 19,1 mm | 15 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15600725 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610725 | 0,875 in, 22,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15620725 | 1 in, 25,4 mm | 1106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15630725 | 1,125 in, 28,3 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15630685 | 1,375 in, 34,9 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15640685 | 1,5 in, 38,1 mm | 1106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
-
63.77€
49.14€ / 15 metros
Ahorro 14.63€
22% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
- Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
- Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
- Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
- Permanece flexible de -45 °C a +135 °C (de -50 °F a +275 °F)
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
- C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
- Desconexiones de sellado aséptico
- Conexiones de soldadura aséptica
- Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
- Ensamblajes de un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (imperial) | 0,062 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Elongación | 874 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 1106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Tipo de producto | Tubos |
| Mostrar más Mostrar menos |