Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 082
Código de producto. 15600705
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm
0,315 in, 8 mm
5/16 in, 8,0 mm
5/16 in., 8 mm
0,375 in, 9,5 mm
(7/16 in), 11,2 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,5 in, 12,7 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0,563 in, 14,3 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 in, 17,4 mm
0,75 in, 19,1 mm
0,75 in, 19,1 mm
0,752 in, 19,1 mm
0,875 in, 22,2 mm
1 in, 25,4 mm
1,125 in, 28,3 mm
1,375 in, 34,9 mm
1,5 in, 38,1 mm
Presión máxima:
1106 psi
12 psi (a 19 °C)
15 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
Longitud global (métrico):
4,5 m
15,2 m
27,4 m
45,7 m
61,0 m
61 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15600705 0,5 in, 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15650685 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15660685 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 1106 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15670685 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 1106 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17973421 0,315 in, 8 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15690685 5/16 in., 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15600695 5/16 in, 8,0 mm 1106 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15610695 0,375 in, 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15640695 0,375 in, 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15670695 (7/16 in), 11,2 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680695 (7/16 in), 11,2 mm 1106 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15690695 (7/16 in), 11,2 mm 1106 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15660695 0,375 in, 9,5 mm 1106 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
15650695 0,375 in, 9,5 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
17923571 0,5 in, 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15660705 0,5 in, 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15630705 1/2 pulg, 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 1,6 mm 61 metros
15610705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15650705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620705 1/2 pulg, 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
17933511 0,563 in, 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 61 m 2,4 mm 61 metros
17983511 0,563 in, 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15600715 0.563 in., 14,3 mm 1106 psi 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15620715 0,625 in, 15,9 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630715 0,625 in, 15,9 mm 1106 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15640715 0,625 in, 15,9 mm 1106 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15650715 11/16 in, 17,4 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680715 0,75 in, 19,1 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15690715 0,75 in, 19,1 mm 1106 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
17943421 0,752 in, 19,1 mm 15 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15600725 0,75 in, 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15610725 0,875 in, 22,2 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15620725 1 in, 25,4 mm 1106 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15630725 1,125 in, 28,3 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15630685 1,375 in, 34,9 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15640685 1,5 in, 38,1 mm 1106 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15600705 Fornitore Saint Gobain Life Sciences™ N. del fornitore 0822504
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
translúcido biofarmacéutico C-Flex™ Tubo TPE 082.
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
  • Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
  • Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
  • Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
  • Permanece flexible de -45 °C a +135 °C (de -50 °F a +275 °F)
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
  • C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
  • Desconexiones de sellado aséptico
  • Conexiones de soldadura aséptica
  • Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
  • Ensamblajes de un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in, 12,7 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 0,125 in
Grosor (métrico) 3,2 mm
Elongación 874 %
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.