Learn More
Buspirone hydrochloride, Thermo Scientific™
59.20€ - 195.00€
CAS 33386-08-2
Fórmula molecular C21H32ClN5O2
Peso molecular (g/mol) 421.97
Número MDL MFCD00078569
Clave InChI RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
PubChem CID 36431
ChEBI CHEBI:3224
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15493239
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.03
1g
59.20€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15403249
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.06
5g
195.00€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (partly), DMSO (100 mM).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
Especificaciones
33386-08-2
421.97
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
36431
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
C21H32ClN5O2
MFCD00078569
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
CHEBI:3224
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Especificaciones
Buspirone hydrochloride
C21H32ClN5O2
UN2811
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
36431
421.96
33386-08-2
MFCD00078569
14,1504
Soluble in methanol (50mg/ml),water (partly),DMSO (100 mM).
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
421.97
CHEBI:3224
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 251-489-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CL9915000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Nombre del producto
  • Buspirone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..