Learn More
Bupivacaine, Thermo Scientific™
Bupivacaine, CAS # 38396-39-3, is a potent and long-acting in vivo local anesthetic agent.
102.00€ - 803.00€
| CAS | 38396-39-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H28N2O |
| Peso molecular (g/mol) | 288.44 |
| Número MDL | MFCD00243007,MFCD00941462 |
| Clave InChI | LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine |
| PubChem CID | 2474 |
| ChEBI | CHEBI:77431 |
| Nombre IUPAC | 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| SMILES | CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15485049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.03 |
1g |
102.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.06 |
5g |
176.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.14 |
25g |
803.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 38396-39-3 | |
| 288.44 | |
| LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N | |
| 2474 | |
| 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| C18H28N2O | |
| MFCD00243007,MFCD00941462 | |
| bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine | |
| CHEBI:77431 | |
| CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
Especificaciones
| Bupivacaine | |
| C18H28N2O | |
| UN2811 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform (slightly ),and acetone (slightly ). | |
| CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C | |
| 288.44 | |
| CHEBI:77431 |
| 38396-39-3 | |
| MFCD00243007,MFCD00941462 | |
| bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine | |
| LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N | |
| 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide | |
| 2474 | |
| 288.43 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-911-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures