Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bunsen sin luz piloto con conexión NF, 13 mm de apertura
Código de producto. 11775396 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11775396 Butano, LPG, Propano cada uno
11765396 Metano, Gas natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11775396
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje.
  • Conexión NF
  • No está equipado con regulador de aire
  • Diámetro del cabezal del quemador: 13 mm
  • 145 mm de altura total
  • Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Para utilizar con (equipo) Conector F atornillado G 0,5
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Descripción Consumo de 144 l/h
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Conector NF
N.° por paquete 1 unidad