Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno para mechero Bunsen
Código de producto. 11875522 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11875522 900 mm cada uno
12330768 10 m 10 metros
10492624 2 m 2 metros
11855522 600 mm cada uno
11845522 450 mm cada uno
11865522 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11875522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    8.18€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para su uso con mecheros de gas natural (metano) y de hulla.
Con extremos reforzados para ajustarse al grifo de gas y el mechero Bunsen
Especificaciones
Material Neopreno
Longitud global (métrico) 900 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con Mechero Bunsen