Learn More
Wld Tec™ Quemador de gas básico Fuego SCS
Código de producto. 10485173
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, Gas natural, Propano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
10485173 Butano, Gas natural, Propano cada uno
1 options
Código de producto. 10485173 Proveedor Wld Tec™ N.º de proveedor 8.201.000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Quemador de gas de laboratorio seguro, optimizado, versátil y de bajo consumo. El quemador de gas Wld Tec™ Fuego SCS pro está fabricado con acero inoxidable y vidrio resistente al calor.
  • Funcionamiento con botón o pedal
  • Filtro de entrada de gas
  • Con marcado DVGW
  • Diseño moderno
    • La carcasa baja favorece la comodidad de trabajo
    • Menores alteraciones de aire
    • Cabezal de quemador desmontable para limpieza
    • Drenaje integrado
  • Universal
    • Admite suministros de gas natural estacionario y gas propano / butano, cartuchos o cilindros de gas
  • Seguras
    • Protección contra sobrecalentamiento
    • Control continuo del cabezal del quemador
    • Detección de obstrucción del cabezal del quemador
    • Pantalla de calor residual
    • Respetuoso con el medio ambiente
    • Eficiencia energética de acuerdo con las normas más recientes
  • Garantía de devolución
    • Los quemadores WLD-TEC más antiguos se retirarán y se eliminarán de una manera compatible con el medio ambiente
  • Resistente
    • La construcción de acero inoxidable se extiende a los controles y a la conexión de gas
    • Pantalla de cristal resistente al calor
Especificaciones
Tipo de gas Butano, Gas natural, Propano
Longitud (métrico) 103 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 49 mm
Incluye Funcionamiento con pedal y botón
Temperatura máxima 1300 °C (gas natural), 1350 °C (gas líquido)
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 700 g
Anchura (métrico) 130 mm
Tipo de producto Mechero Bunsen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.