Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bunsen con conector Tétine sin luz piloto
Código de producto. p-8571014 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Diámetro exterior de la entrada (métrico):
5 mm
9 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Diámetro exterior de la entrada (métrico) unitSize
11789767 Butano, LPG, Propano 13 mm cada uno
11779767 Metano, Gas natural 9 mm cada uno
11749777 Butano, LPG, Propano 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11789767
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alcanza temperaturas de aproximadamente 900 °C con boquillas de butano y de aproximadamente 1000 °C con boquillas de gas natural.
  • Quemador de acero cromado
  • Base de hierro fundido
  • Regulación de gas por válvula de aguja
  • Para su uso con gas natural o butano/propano
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Descripción Consumo de 144 l/h.
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Conector Tétine
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad