Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bunsen con conector Tétine sin luz piloto
Código de producto. 11779767 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Diámetro exterior de la entrada (métrico):
5 mm
9 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Diámetro exterior de la entrada (métrico) unitSize
11779767 Metano, Gas natural 9 mm cada uno
11789767 Butano, LPG, Propano 13 mm cada uno
11749777 Butano, LPG, Propano 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11779767
Alcanza temperaturas de aproximadamente 900 °C con boquillas de butano y de aproximadamente 1000 °C con boquillas de gas natural.
  • Quemador de acero cromado
  • Base de hierro fundido
  • Regulación de gas por válvula de aguja
  • Para su uso con gas natural o butano/propano
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Metano, Gas natural
Descripción Consumo de 107 l/h.
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Conector Tétine
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad