Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Bunsen |
| Tipo de gas | Butano, LPG, Propano |
| Descripción | Consumo de 24 l/h. |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Diámetro exterior de la entrada (métrico) | 5 mm |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| Incluye | Conector T-Tine |
| N.° por paquete | 1 unidad |