Learn More
Bumetanide, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibitor of the sodium-potassium-chloride cotransporter
122.65€ - 498.00€
| CAS | 28395-03-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C17H20N2O5S |
| Peso molecular (g/mol) | 364.416 |
| Número MDL | MFCD00078949 |
| Clave InChI | MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum |
| PubChem CID | 2471 |
| ChEBI | CHEBI:3213 |
| Nombre IUPAC | 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| SMILES | CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15444709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.03 |
1g |
136.00€ 122.65€ / 1 g Ahorro 13.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15454709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.06 |
5g |
498.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsBumetanide has been observed to block the depolarization of GABA in cortical development studies. It is been used as a specific inhibitor of Na+-K+-2Cl- cotransporter NKCC1
Solubility
Soluble in ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzene, methanol, propylene glycol, and water (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from acids.
| 28395-03-1 | |
| 364.416 | |
| MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N | |
| 2471 | |
| 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| C17H20N2O5S | |
| MFCD00078949 | |
| bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum | |
| CHEBI:3213 | |
| CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 |
Especificaciones
| Bumetanide | |
| C17H20N2O5S | |
| 14,1484 | |
| Soluble in ethanol (10mg/ml),DMSO (25mg/ml),acetone,benzene,methanol,propylene glycol,and water (<1mg/ml). | |
| CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 | |
| 364.416 | |
| CHEBI:3213 | |
| ≥98% |
| 28395-03-1 | |
| MFCD00078949 | |
| bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum | |
| MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid | |
| 2471 | |
| 364.4 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 249-004-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DG4910000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures