Learn More
Fisherbrand™ Bloques de ahorro de tampón
Código de producto. 11847633 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi-Plus
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11847633 Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi-Plus paquete de 2
11867633 Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi paquete de 2
11877633 Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11847633
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reducir físicamente el volumen en los compartimentos positivos y negativos de la cámara de gel, reduciendo así los requisitos de tampón.
  • Volúmenes económicos de tampón y gel bajos
  • Disponible para unidades de gel horizontal MultiSUB
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi-Plus
Tipo Bloque de ahorro de tampón
Cantidad 2 unidad