Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrodo
Código de producto. 15407330
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Material:
Acero inoxidable
Platinum
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Material Tamaño de la unidad
15407330 7 mm Platinum cada uno
15487320 1 mm Platinum cada uno
15497320 3 mm Platinum cada uno
15417330 5 mm Platinum cada uno
15477260 7 mm Acero inoxidable cada uno
15487260 10 mm Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15407330 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2372.71€
    1893.10€ / paquete de 1
    Ahorro 479.61€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tweezertrode™ El electrodo es un electrodo reutilizable, tipo pinza, in vivo, adecuado para la administración de fármacos o genes en animales.
  • Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable
  • Compatible con BTX Gemini Sistemas de electroporación X2 y ECM-2001
  • El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
  • Se puede limpiar fácilmente
Información de órdenes
Los kits Tweerzertrode (n.º de ref. BTX450486) y el cable adicional (BTX524) también están disponibles por separado.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones in vivo, incluida la transfección genética in utero y ex vivo, la terapia de electroporación y la administración transdérmica de fármacos.
Para utilizar con (equipo) BTX 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legado ECM Generador 2001
Material Platinum
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electrodo de pinza
Tensión 0/200V
Descripción Platino Tweezertrode , 7 mm de diámetro
Diámetro (imperial) 0,27 in
Diámetro (métrico) 7 mm
Forma del electrodo Circular
Longitud del electrodo (imperial) 0,47 in
Longitud del electrodo (métrico) 12 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 41 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 s a 99 ms
Intervalo de longitud de impulso De 1 μs a 200 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Cantidad 1 unidad
Humedad relativa Del 20 a 80 %
Tamaño de la separación (métrico) Ajustable. <1 mm a >2 cm
Tipo de punta Estilo pinzas
Tamaño de las tenacillas 11,2 cm
Esterilidad No estéril
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Pulse Form Onda cuadrada
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.