Learn More
Bromhexine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
A mucolytic agent
140.00€ - 419.00€
| CAS | 611-75-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H21Br2ClN2 |
| Peso molecular (g/mol) | 412.59 |
| Número MDL | MFCD00056626 |
| Clave InChI | SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v |
| PubChem CID | 5702220 |
| ChEBI | CHEBI:31303 |
| Nombre IUPAC | hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15495689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.22 |
100g |
140.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.36 |
500g |
419.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 611-75-6 | |
| 412.59 | |
| SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N | |
| 5702220 | |
| hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride |
| C14H21Br2ClN2 | |
| MFCD00056626 | |
| bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v | |
| CHEBI:31303 | |
| [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N |
Especificaciones
| Bromhexine hydrochloride | |
| C14H21Br2ClN2 | |
| 4848376 | |
| bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v | |
| [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N | |
| 412.59 | |
| CHEBI:31303 | |
| ≥98% |
| 611-75-6 | |
| MFCD00056626 | |
| 14,1391 | |
| SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride | |
| 5702220 | |
| 412.6 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 210-280-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XS9950000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures