Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode (Electrodo de selección de iones)
Código de producto. 11715648 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Membrana:
Combinación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Membrana Tamaño de la unidad
11715648 Combinación cada uno
1 options
Código de producto. 11715648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    308.43€ / paquete de 1
    Ahorro 168.57€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El electrodo de bromuro combinado sensible a iones con superficie plana intercambiable de membrana sólida se suministra idealmente con membrana, solución electrolítica y junta.
  • Electrodo de bromuro combinado sensible a iones con superficie plana intercambiable de membrana sólida
  • El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
  • El tiempo de análisis suele ser inferior a un minuto
  • Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
Especificaciones
Descripción Electrodo de ión selectivo de bromuro
Intervalo de pH De 2 a 14
Membrana Combinación