Learn More
Greiner Bio-One Sellador BREATHseal™
Código de producto. 11920667
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
11920667 Estéril paquete de 50
11910667 No estéril paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11920667 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 676051
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el cultivo de células procarióticas y eucariotas.
  • Exclusivo sellador permeable al gas con una amplia distribución de poros para un intercambio de gases excelente.
  • Disponible en versiones estéril y no estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Material Lámina de fibras de rayón recubierta de polietileno Kraft Papel con silicona
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Sellador BREATHseal
adhesivo/a/s Acrílico
Grosor 0,14 mm
Perforable Sí
Plate Compatibility Microplaca de cultivo celular, microplaca HTS