Learn More
Fisherbrand™ Soporte de latón para tubos de ensayo
Código de producto. 13068423 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13068423 Latón paquete de 5
1 options
Código de producto. 13068423
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Admite tubos con un diámetro de hasta 45 mm.
  • Con una asa de madera
  • Longitud total de 225 mm
  • Ideal para uso general de laboratorio
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de tubos de ensayo
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de 45 mm de diámetro
Incluye Con asa de madera
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 225 mm
Material Latón