Learn More
R&L Enterprises™ Perforador de corchos
Código de producto. 12873952 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
4 a 18 mm
4 a 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12873952 4 a 25 mm cada uno
12863952 4 a 18 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12873952
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perforación eficaz y limpia en corcho. El perforador de corchos R&L Enterprises™ presenta un tubo de corte montado con seguridad por debajo de la brida del mango.
Perforación eficaz y limpia en corcho. R&L Enterprises™ Los sacacorchos tienen un tubo de corte montado con brida de seguridad debajo del mango en forma.
  • Con varilla para despejar los orificios
  • Fabricado en latón
  • Tamaños numerados consecutivamente desde 1 hacia arriba en cada juego
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de corchos
Diámetro exterior (métrico) 4 a 25 mm
Material Latón