Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de acero de quemador de gas Meker Bunsen
Código de producto. 11759317 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11759317 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 11759317
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solo cabezal de quemador de gas
El cabezal de acero perforado sustituible encaja en la base de latón
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de gas
Para utilizar con (equipo) Mechero Meker
Material Acero
N.° por paquete 1 unidad