Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Punta plana de repuesto
Descripción
Punta para usar como sonda de media pulgada. sin punta, la sonda se usa para fijar micropuntas cónicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador celular Sonifier™ |
| Estilo de punta | Plano |
| Tipo de producto | Plano Microtip |