Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers de 200 y 400 W
Código de producto. 10201002
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,1 a 10 ml
De 0,25 a 10 ml
De 10 a 50 ml
amplitud:
116-494 μm
59,5-247 μm
64-247 μm
Intensidad:
Alto
Muy alto
Ultra alto
Estilo de punta:
Cónico
Doble escalonado
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) amplitud Intensidad Estilo de punta Tamaño de la unidad
10201002 De 0,25 a 10 ml 116-494 μm Ultra alto Cónico cada uno
10042313 De 0,1 a 10 ml 64-247 μm Muy alto Doble escalonado cada uno
10305073 De 10 a 50 ml 59,5-247 μm Alto Cónico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
No utilizar al aire libre o con un ajuste de control de salida superior a 7 en todos los modelos Sonifier, ya que las puntas se pueden romper con facilidad.
Código de producto. 10201002 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 101148062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    343.00€ / paquete de 1
    Ahorro 149.00€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No utilizar al aire libre o con un ajuste de control de salida superior a 7 en todos los modelos Sonifier, ya que las puntas se pueden romper con facilidad.
Diseñados para procesar las muestras contenidas en recipientes de pequeño diámetro a una intensidad extremadamente alta
Elija entre micropuntas cónicas o de doble escalonado.
Micropuntas de doble escalonado
  • Para glóbulos rojos y blancos, células de cultivo de tejidos, células HELA y células que tienen resistencia de baja a media ante rotura.
  • Constan de un acoplador y una punta escalonada; atorníllela directamente al convertidor.
  • Tienen una amplitud más baja que las puntas cónicas, pero pueden llegar a recipientes de diámetro más pequeño y de mayor profundidad.
  • Procese soluciones de hasta 0,5 ml.
Micropuntas cónicas
  • Para el procesamiento de esporas, hongos, levaduras, tejidos conjuntivos y musculares.
  • Se atornillan a astas escalonadas estándar de 1,27 cm (0,5 pulg) con los extremos cónicos.
Especificaciones
amplitud 116-494 μm
Intervalo de volumen (métrico) De 0,25 a 10 ml
Diámetro de la punta (imperial) 0,12 pulg
Diámetro de la punta (métrico) 0,3 cm
Material Titanio
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el procesamiento de esporas, hongos, levaduras, tejidos conjuntivos y musculares
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador celular Sonifier™ de 200 y 400 W
Intensidad Ultra alto
Estilo de punta Cónico
Tipo de producto Micropunta cónica