Learn More
VACUUBRAND™ Bombas de vacío compactas ME 1 y ME 1C
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3987830
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Modelo:
ME 1C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo unitSize
10046308 CEE ME 1C cada uno
1 options
Código de producto. 10046308 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20721100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas compactas para filtración y SPE
Estas bombas de diafragma compactas ofrecen una solución de alto rendimiento y fácil de usar, perfecta para filtraciones simples o múltiples y extracción en fase sólida. Ambos modelos cuentan con válvulas y diafragma de PTFE resistente para una mayor resistencia química. El ME 1C cuenta con un paso de flujo de fluoropolímero completo para manejar vapores más agresivos y ácidos; el ME 1 tiene cabezales de aluminio.
  • Su formato pequeño ahorra un valioso espacio sobre la mesa
  • Muy silencioso para minimizar el ruido de fondo en el laboratorio
  • Larga vida útil del diafragma, que reduce la inactividad relacionada con el mantenimiento
  • El interruptor de alimentación montado en la parte superior simplifica el manejo
  • Capacidad de aire libre: 14 L/min.
  • Vacío máximo: 100 mbar
  • El manómetro/válvula reguladora opcional ajusta el nivel de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 75 torr (100 mbar)
Caballos de fuerza 0,05 hp
Amperaje 0,6 A
Velocidad motor 1500 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL)
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cubierta de inserto de carcasa reforzada de carbón con politetrafluoroetileno (PTFE), cubierta de cabezal de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE), disco de sujeción de diafragma de fibra de carbono con ETFE, diafragma de PTFE, válvulas de PTFE, entrada de PTFE, salida de PTFE
Modelo ME 1C
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 5 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 14 l/min
Para utilizar con Filtración y extracción en fase sólida (SPE)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 5,7 in
Altura global (métrico) 14,5 cm
Longitud global (imperial) 9,7 in
Longitud global (métrico) 24,7 cm
Anchura total (imperial) 4,76 in
Tipo de bomba Bomba de vacío
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V