Learn More
BRAND™ Tubos de PCR de 0,2 ml con tapas acopladas, BIO-CERT™ CALIDAD DE PCR
Código de producto. 10161391 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de tapón:
Tapón abovedado
Tapón plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10161391 Transparente Tapón plano 1000 PCS
10693443 Rosa Tapón plano paquete de 1000
10571723 Amarillo Tapón plano paquete de 1000
10581723 Verde Tapón plano paquete de 1000
10673253 Azul Tapón plano paquete de 1000
10700292 Transparente Tapón abovedado paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10161391 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781305
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de PCR de pared delgada con tapas adjuntas garantizan una transferencia térmica precisa, están libres de ARNasa, ADNasa y ADN, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos que puedan contaminar las muestras.
BRAND™ Los tubos de PCR desechables están diseñados para brindar un rendimiento excepcional para configuraciones de PCR, aplicaciones de rendimiento pequeño y mediano y otros flujos de trabajo que requieren transferencia térmica precisa y alta limpieza. Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad, estos tubos garantizan resultados confiables con características que mejoran la usabilidad y la integridad de la muestra. Entre otras características clave incluye:
  • BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Certificado libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR, lo que garantiza el más alto nivel de limpieza para aplicaciones de PCR sensibles.
  • Transferencia de calor superior: Los tubos de paredes extra delgadas optimizan la transferencia térmica durante la PCR, reduciendo los tiempos de ciclo y proporcionando un rendimiento constante en un amplio rango de temperatura.
  • Tapas de sellado confiables: Las tapas con cierre hermético evitan la evaporación y pérdida de muestras debido al calentamiento, al tiempo que ofrecen una funcionalidad fácil de abrir y cerrar.
  • Opciones de color: Se ofrece en varios colores para simplificar el seguimiento y la organización visual de las muestras.
  • Construcción de alta calidad: Fabricado con resinas vírgenes de alta calidad sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos o muestras.
  • Esterilizable en autoclave: diseñado para soportar la esterilización en °autoclave a 121 C (2 bar) de conformidad con DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 1000 Paq.
Para utilizar con (equipo) Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Un solo uso
Formato Tubo
Volumen de la reacción 0,2 mL
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada