Description
- Polipropileno de gran calibre
- Apto para todas las pipetas de 8 y 12 canales
- Esterilizable en autoclave
- La versión no estéril incluye tapa
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con pipetas multicanal Sin tapa. |
| Envase | 40 bolsas de 5 |
| Cantidad | 200/Pk. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Canales | 1 |
| Show More |