Learn More
BRAND™ Minirrefrigerador de tubos para centrífuga
Código de producto. 10787281 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Temp. soportada, horas:
-0°C durante 60 min
-20°C durante 60 min
-70°C durante 45 min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Temp. soportada, horas Tamaño de la unidad
10787281 Amarillo -20°C durante 60 min 1 PCS
10141921 Rojo -0°C durante 60 min cada uno
10441063 Blanco -70°C durante 45 min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10787281 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 114935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    115.25€ / paquete de 1
    Ahorro 75.75€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se ha diseñado para proteger una amplia gama de soluciones (enzimas, ADN, ARN, suspensiones celulares) ayudando a mantener la temperatura del congelador en el laboratorio.
  • Fabricadas con policarbonato duradero
  • Rellenos con gel no tóxico
  • Contiene doce tubos de 0,5 a 2,0 ml
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubo para centrífuga
Temp. soportada, horas -20°C durante 60 min
Material Policarbonato
Tipo de producto Minirefrigerador
Color Amarillo
Capacidad (métrico) De 0,5 a 2 ml
Admite Tubos de 0,5 a 2 ml
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Control de temperatura Dosimetría pasiva
Intervalo de temperatura -20 °C