Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Embudos de polipropileno
Código de producto. 12624930
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
88 ml
Diámetro del tubo (métrico):
1,5 mm
6 mm
Longitud total (métrico):
45 mm
108 mm
Cantidad:
12 paq
Paquete de 24
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 12624930
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 41394
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
  • Fabricada con polipropileno
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 75 mm
Capacidad (métrico) 88 ml
Diámetro del tubo (métrico) 6 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 110 mm
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Clear
Graduado Sí
Para utilizar con (aplicación) Variedad de aplicaciones de laboratorio
Longitud del tubo (métrico) 55mm
Temperatura máx. (imperial) 257°F
Temperatura máxima 125°C
Cantidad 12 paq
Diámetro del área superior (imperial) 3 in.
Longitud total (métrico) 108 mm
Tipo de producto Filtering Funnel