Learn More
BRAND™ Puntas de pipetas desechables PLASTIBRAND™ PD-Tip™
Fabricadas con HDPE y polipropileno (polipropileno y polímero de cristal líquido las de 0,1 ml) sin lubricantes ni aditivos que puedan contaminar las muestras. Las puntas de pipeta desechables BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ son reconocidas automáticamente por HandyStep™ electronic y AutoRep E. Las puntas Bio-Cert™ cuentan además con certificación independiente como libres de DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor
Ver más especificaciones
Includes: El adaptador se suministra con puntas de 25 y 50 ml.
Descripción
Descripción
Made of HDPE and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples. BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Disposable Pipet Tips are automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.
  • Fabricadas con polietileno de alta densidad y polipropileno (polipropileno y polímero de cristal líquido para el tamaño de 0.1 ml) sin lubricantes ni aditivos que puedan contaminar las muestras.
  • El tamaño de la punta es reconocido automáticamente por HandyStep™ Electronic y AutoRep E.
  • Disponibles no estériles y Bio-Cert™ estériles. Las puntas Bio-Cert™ cuentan con certificación independiente como libres de ADNasa, ARNasa, ATP y endotoxinas para aplicaciones biológicas.
Información de órdenes
Compatibilidad con pipetas: Para su uso con Brand HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™ y la mayoría de las pipetas de repetición estándar.
Especificaciones
Especificaciones
HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor