Learn More
BRAND™ Caja/gradilla de PCR
Código de producto. 10352543 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
4.14 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10352543 4.14 cm paquete de 5
1 options
Código de producto. 10352543 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781362
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Admite placas de PCR de 96 pocillos, tiras de tubos y tubos individuales de 0,2 ml para una fácil manipulación.
  • Diseñado para acomodar de forma segura placas de PCR de 96 pocillos, tiras de tubos y tubos individuales de 0,2 ml para un manejo sin esfuerzo.
  • Marcado alfanumérico para una fácil identificación de la muestra
  • Diseño apilable (sin tapas) para un almacenamiento eficiente
  • Fabricado con polipropileno estudiado y resistente a los productos químicos.
  • Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
  • Disponible en un paquete de cinco colores surtidos: verde, rojo, violeta, amarillo y azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo Caja/gradilla
Material Polipropileno
Altura (métrico) 4.14 cm
Anchura (métrico) 98 mm