Description
Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml. BrandTech™ El controlador de pipeta macro proporciona un mejor flujo de aire para una compresión del fuelle sin esfuerzo. Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga. El filtro hidrofóbico de μ3 m incorporado y reemplazable (repuesto incluido) limita la aspiración excesiva de líquidos en el sistema de válvulas. Esterilizable en autoclave a °121 C.
El pipeteador ergonómico incluye un sistema de válvula exclusivo que proporciona un mejor flujo de aire para la compresión de fuelle sin esfuerzo.
- Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml
- Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga
- Una cómoda perilla de soplado situada sobre la palanca permite la dispensación exacta desde pipetas de soplado
- Los controles fáciles de utilizar y su peso ligero (106 g) reducen el esfuerzo del pipeteo repetitivo
- El filtro hidrofóbico 3 μm reemplazable incorporado (repuesto incluido) limita la aspiración excesiva de líquidos en el sistema de válvulas.
- El adaptador de pipeta de silicona es sustituible
- Todo el instrumento es autoclavable a 121 °C durante 20 minutos.
Order Info
- Opción de cuatro colores
- Tiempos de drenaje adecuados para cristalería de clase A
Specifications
Specifications
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipetas serológicas |
| Tipo de agarre | Pera |
| Material | Polipropileno, caucho de silicona |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeteador |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.