Learn More
BRAND™ Pipeteador macro para pipetas
Código de producto. 15129403 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15129403 Azul cada uno
15189393 Gris 1 PCS
15199393 Magenta cada uno
15139403 Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15129403 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 26202
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml. El pipeteador macro proporciona un mejor flujo de aire para una compresión de fuelle sin esfuerzo. Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga.
Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml. BrandTech™ El controlador de pipeta macro proporciona un mejor flujo de aire para una compresión del fuelle sin esfuerzo. Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga. El filtro hidrofóbico de μ3 m incorporado y reemplazable (repuesto incluido) limita la aspiración excesiva de líquidos en el sistema de válvulas. Esterilizable en autoclave a °121 C.
El pipeteador ergonómico incluye un sistema de válvula exclusivo que proporciona un mejor flujo de aire para la compresión de fuelle sin esfuerzo.
  • Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml
  • Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga
  • Una cómoda perilla de soplado situada sobre la palanca permite la dispensación exacta desde pipetas de soplado
  • Los controles fáciles de utilizar y su peso ligero (106 g) reducen el esfuerzo del pipeteo repetitivo
  • El filtro hidrofóbico 3 μm reemplazable incorporado (repuesto incluido) limita la aspiración excesiva de líquidos en el sistema de válvulas.
  • El adaptador de pipeta de silicona es sustituible
  • Todo el instrumento es autoclavable a 121 °C durante 20 minutos.
Información de órdenes
  • Opción de cuatro colores
  • Tiempos de drenaje adecuados para cristalería de clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Bulb
Material Polypropylene, Silicone Rubber
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) De 0,1 a 200 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas serológicas
Cantidad 1 unidad