Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad
Descripción
- Tapones de rosca de polietileno de alta densidad.
- Recorte la parte superior para personalizar el tamaño del orificio
- El tapón a presión ayuda a asegurar el contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16,9 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 12/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL25 |
| Closure Included | Sí |
| Drop Size | Fina |
| Graduated | No |
| Mostrar más |