Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ S de 96 pocillos
Código de producto. 10154183 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, Fondo transparente
Transparente
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Cuadrado redondeado
Unit Size:
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Forma del pocillo Unit Size
10154183 Transparente Base redonda (pocillo U) paquete de 50
10616953 Transparente Base cónica (pocillo V) paquete de 50
10469183 Transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
10091963 Transparente Cuadrado redondeado paquete de 50
10513054 Blanco Base plana (pocillo F) paquete de 50
10479183 Negro Base plana (pocillo F) paquete de 50
10467863 Blanco, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
10657333 Negro, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10154183 Supplier BRAND™ Supplier No. 781660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    135.10€ / paquete de 50
    Ahorro 33.90€
    20% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Microplacas estériles no tratadas para diversas aplicaciones
  • del congelador
  • Adherencia media
  • Esterilizado mediante radiación beta
  • Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
  • Fondo transparente disponible en forma de F.
  • Con tapa
  • Disponible en color blanco o negro
  • Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 330 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
Para utilizar con (aplicación) Ensayos bacteriológicos, cribado y almacenamiento
Cantidad 50/caja