Learn More
BRAND™ Cubetas UV - CALIDAD CERTIFICADA EN CIENCIAS DE LA VIDA
Código de producto. 10730445 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 a 4,5 ml
De 1,5 a 3 mL
De 70 a 550 μl
De 70 a 850 μl
Cantidad:
100/Paq.
500/Paq.
Paquete de 100, envasado individualmente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10730445 De 70 a 850 μl Paquete de 100, envasado individualmente 100 PCS
10386712 De 70 a 550 μl Paquete de 100, envasado individualmente paquete de 100
10566581 De 1,5 a 3 mL 100/Paq. 100 PCS
10290272 De 70 a 850 μl 100/Paq. 100 PCS
10188561 De 70 a 850 μl 500/Paq. paquete de 500
10200282 De 70 a 550 μl 100/Paq. 100 PCS
10198561 De 70 a 550 μl 500/Paq. 500 PCS
10046731 2,5 a 4,5 ml 100/Paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10730445 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.20€
    62.65€ / paquete de 100
    Ahorro 18.55€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BRAND™ Las cubetas UV desechables son una alternativa rentable y duradera a las frágiles cubetas de cuarzo en numerosas aplicaciones.
BrandTech™ BRAND™ Las cubetas desechables UV-Cuvette brindan transparencia de 230 a 900 nm y eliminan la necesidad de limpieza y el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas. Compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
Cubetas de CALIDAD DE CIENCIAS DE LA VIDA CERTIFICADA de BRAND™ Se fabrican a partir de materias primas vírgenes en condiciones ambientales controladas, con controles intensivos durante el proceso, inspecciones visuales, gestión de lotes e inspección del producto final para garantizar una funcionalidad comprobada.
  • El diseño avanzado de la cubeta incluye ventanas empotradas para proteger contra rayones en la vía óptica.
  • Desechable: se eliminan los riesgos de limpieza y contaminación cruzada.
  • Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas.
  • Resistente a productos químicos: se puede utilizar con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases.
  • También compatible con acetona, butanona, DMF y ácido clorhídrico concentrado
  • Agrupación por cavidad del molde de fabricación para garantizar la menor variación en coeficiente de extinción
  • Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores
Ultramicro
  • Disponible con alturas de ventana de 8,5 y 15 mm (dimensión Z)
  • Se puede utilizar con volúmenes de muestra tan pequeños como 70 μL
  • Se puede instalar con tapones de sellado (se venden por separado) para el almacenamiento de muestras
  • Las cubetas UV envueltas individualmente están libres de ADN, DNasa y ARNasa.
Semimicro
  • Para volúmenes de muestra entre 1,5 y 3,0 mL
Macro
  • Para volúmenes de muestra entre 2,5 y 4,5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Tipo Cubeta
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) De 70 a 850 μl
Material Plástico
Incluye Solo cubeta
Cantidad Paquete de 100, envasado individualmente
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 230 nm a 900 nm
Altura (métrico) 8,5mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros, fotómetros
Anchura (métrico) 2mm
Para utilizar con (aplicación) ADN, ARN, análisis de proteínas, biología molecular
Trayectoria de luz 10 mm
Forma Rectángulo
Calidad de fabricación CALIDAD CERTIFICADA EN CIENCIAS DE LA VIDA