Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, 0,5 a 20 μL
Código de producto. p-4709818 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
A granel
TipBox
TipBox, 5 cajas, 96 cada una
TipRack
TipStack, 2 recargas de 5, 96 cada una
Cantidad:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
filtradas por:
Sin filtro
Estilo de punta:
Estrecho
Retención baja, Narrow
Universal
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
480 PCS
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Cantidad filtradas por Estilo de punta unitSize
15164887 A granel 1000/Pk. Sin filtro Estrecho 1000 PCS
15114897 A granel 10,000/Pk. Sin filtro Estrecho paquete de 1000
15104907 TipRack 960/Pk. Sin filtro Estrecho paquete de 960
15184907 TipBox 480/Pk. Sin filtro Estrecho 480 PCS
15174927 TipBox, 5 cajas, 96 cada una 480/Pk. - Retención baja, Narrow paquete de 480
15194917 TipStack, 2 recargas de 5, 96 cada una 960/Pk. - Universal paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15164887 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno sin diHEMDA, oleamida y de alta pureza. Las puntas de pipeta de μ0,5 a 20 L permiten pipetear en microtubos y microplacas sin tocar las paredes. Las gradaciones marcadas en 2 μL y 10 μL proporcionan una evaluación rápida del volumen.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Gradaciones marcadas en 2 μL y 10 μL proporciona una evaluación rápida del volumen.
  • Su diseño delgado permite pipetear en microtubos y microplacas sin tocar las paredes.
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • La superficie homogénea, libre de defectos, así producida tiene una tensión superficial baja.
  • Reducir la pérdida de la muestra y ofrecer una reproducibilidad considerablemente mayor cuando se trabaja con medios críticos.
  • Para muestras biológicas que contienen detergentes como Triton™ X-100 , SDS, Tween, etc.
  • Alta resistencia química.
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades del material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Calidad de las ciencias de la vida
Volumen (métrico) De 0,5 a 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 46 mm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo inverso, placa de lavado, trabajo con pipetas multicanal
Formato A granel
Estilo de punta Estrecho
Envase A granel
Cantidad 1000/Pk.
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Ajuste universal Ultramicro
Graduado Sí
Material Polipropileno
Fit for Purpose Preparado para PCR
Graduaciones 2, 10 μL