Descripción
- Se aplica fácilmente a las placas y se retira sin necesidad de equipo costoso.
- La aplicación con un rodillo de goma duro garantizará una fijación segura y uniforme de la película a la placa.
- Las películas para sellado están disponibles en diferentes materiales especialmente adecuados para almacenamiento, inmunoensayo o cultivo celular y de tejidos:
- Polietileno
- Poliéster
- Aluminio
- Rayón
- Polipropileno
- Vinilo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Resistente a DMSO |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° por paquete | 100 láminas |
| Barrera de evaporación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Película de sellado |
| Mostrar más |