Learn More
BRAND™ Película autoadhesiva para sellado de placas
Código de producto. 10599892 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polietileno, polipropileno
Poliéster
Polipropileno
Rayón
Vinilo
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento
Almacenamiento en frío
Almacenamiento, mediciones de fluorescencia
Automatización
Cultivos celulares y tisulares
ELISA, PCR
ELISA, PCR en tiempo real
Mediciones de luminiscencia
N.° por paquete:
100
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (aplicación) N.° por paquete Tamaño de la unidad
10599892 Rayón Cultivos celulares y tisulares 50 láminas paquete de 50
10655861 Poliéster ELISA, PCR 100 láminas 100 PCS
10135371 Rayón Cultivos celulares y tisulares 100 láminas paquete de 100
11673119 Polipropileno Almacenamiento 100 láminas paquete de 100
10767564 Poliéster ELISA, PCR en tiempo real 100 láminas paquete de 100
10182962 Aluminio Almacenamiento en frío 100 láminas paquete de 100
10135623 Polietileno, polipropileno Automatización 50 láminas paquete de 50
10185763 Vinilo Almacenamiento, mediciones de fluorescencia 50 láminas paquete de 50
10145813 Vinilo Mediciones de luminiscencia 50 láminas paquete de 50
15660499 Vinilo Automatización 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10599892 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701365
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Sella de forma segura las placas de pocillos múltiples. La película autoadhesiva para sellado de placas se puede aplicar directamente a las placas y extraerse sin el uso de un costoso equipo, o se puede aplicar con un rodillo de caucho rígido para garantizar la fijación segura y uniforme de la película sobre la placa.
  • Se aplica fácilmente a las placas y se retira sin necesidad de equipo costoso.
  • La aplicación con un rodillo de goma duro garantizará una fijación segura y uniforme de la película a la placa.
  • Las películas para sellado están disponibles en diferentes materiales especialmente adecuados para almacenamiento, inmunoensayo o cultivo celular y de tejidos:
    • Polietileno
    • Poliéster
    • Aluminio
    • Rayón
    • Polipropileno
    • Vinilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Permeable al gas
Material Rayón
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° por paquete 50 láminas
Barrera de evaporación No
Para utilizar con (aplicación) Cultivos celulares y tisulares
Precortados No
Tipo de producto Película de sellado
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Grosor 10,1 mil
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +80 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.