Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Tubo de PCR de 8 tirasTubos de PCR de 8 tiras con tapas individuales acopladas, compatibles con qPCR, BIO-CERT™ CALIDAD DE PCR
Código de producto. 10373173 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tipo de producto:
Tira de 8 tubos
Volumen (métrico):
0,15 mL
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10373173 Transparente Tira de 8 tubos 0,2 mL paquete de 120
10747033 Transparente Tira de 8 tubos 0,15 mL paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10373173 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 781332
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad para obtener resultados confiables y reproducibles, estos tubos cuentan con un diseño altamente transparente o blanco para mejorar la detección de señales de fluorescencia en aplicaciones de qPCR. Las tapas colocadas individualmente permiten un fácil acceso a las muestras.
BRAND™ Las tiras de tubos de PCR ofrecen un rendimiento excepcional y versátil para configuraciones de PCR o qPCR, aplicaciones de rendimiento medio y otros flujos de trabajo que requieren transferencia térmica precisa y alta limpieza. Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad, estos tubos garantizan resultados confiables con características que mejoran la usabilidad y la integridad de la muestra. Entre otras características clave incluye:
  • BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Certificado libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR, lo que garantiza el más alto nivel de limpieza para aplicaciones de PCR sensibles.
  • Transferencia de calor superior: Los tubos de paredes extra delgadas optimizan la transferencia térmica durante la PCR, reduciendo los tiempos de ciclo y proporcionando un rendimiento constante en un amplio rango de temperatura.
  • Características fáciles de usar: Los pozos numerados proporcionan una identificación clara y fácil.
  • Tubos de PCR transparentes: diseñados para una claridad óptima para facilitar la detección de señales de fluorescencia.
  • Tubos de PCR en tiras blancas: Mejorado con dióxido de titanio (TIO 2 ) para optimizar la reflexión de la señal de fluorescencia.
  • Construcción de alta calidad: Fabricado con resinas vírgenes de alta calidad sin lubricantes ni aditivos químicos.
  • Esterilizable en autoclave: diseñado para soportar la esterilización en °autoclave a 121 C (2 bar) de conformidad con DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Color del tapón Transparente
Color Transparente
Descripción Tiras de 8, con tapones individuales acoplados
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 120 tiras
Material del cierre Polipropileno
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Sin ADNasa Sí
Sin ARNasa Sí
Tipo de tapón Gorra plana (adjunta)
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Un solo uso
Formato Tira
Tipo de producto Tira de 8 tubos