Learn More
BRAND™ Cubetas de poliestireno desechables de cuatro lados transparentes para fluorescencia
Código de producto. 15520814 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15520814 100 paquete de 100
15633997 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15520814 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    22.38€ / paquete de 100
    Ahorro 5.62€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubetas de alta calidad fabricadas en Alemania
  • BRAND™ Cubetas desechables transparentes de cuatro lados de primera calidad diseñadas para brindar los mejores resultados en aplicaciones de fluorescencia.
  • Ideal para requisitos de uso general en el rango visible de 340 a 800 nm
  • Estas cubetas cuentan con una trayectoria de luz de 10 mm, lo que garantiza la compatibilidad con la mayoría de los fluorímetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Tipo Cubeta de fluorimetría
Descripción Cubeta de cuatro lados transparente BRAND para fluorimetría.Poliestireno, paquete de 100
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) De 2,5 a 4,5 ml
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12,5 mm
Incluye Solo cubeta
Cantidad 100
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 800 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Fluorímetros
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) fluorimetría
Trayectoria de luz 10 mm
Forma Rectángulo