Learn More
BRAND™ Cubetas desechables de cuatro lados transparentes para fluorescencia
Código de producto. 15594789 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15594789 100 paquete de 100
15643997 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15594789 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759125
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BRAND™ Las cubetas transparentes a los rayos UV son la alternativa rentable a las cubetas de vidrio o cuarzo, perfectas para numerosas aplicaciones.
  • BRAND™ Las cubetas desechables transparentes de cuatro lados de calidad superior están diseñadas para aplicaciones de fluorescencia superiores.
  • Fabricado con plástico UV patentado
  • Óptimo para ensayos en el rango de 230 a 800 nm, prácticamente no ofrece autofluorescencia para una excelente relación señal-ruido.
  • Equipadas con una trayectoria de luz de 10 mm, estas cubetas están diseñadas para adaptarse a la mayoría de los fluorímetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Tipo Cubeta de fluorimetría
Descripción Cubetas de cuatro lados transparentes BRAND para fluorimetría. Plástico UV patentado. Pack de 100
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) De 2,5 a 4,5 ml
Material Plástico transparente UV
Longitud (métrico) 12,5mm
Incluye Solo cubeta
Cantidad 100
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 230 a 800 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) flourímetros
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) fluorimetría
Trayectoria de luz 10 mm
Forma Rectángulo